Allwetter Outdoorjacke, Bizflame Rain Hi-Vis, S779
Lieferant: Portwest Clothing
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
S779ONRS S779ONRXXL S779ONRXXXL S779ONRM S779ONRL S779ONRXL
PRTWS779ONRSEA 235 EUR InStock
PRTWS779ONRS PRTWS779ONRXXL PRTWS779ONRXXXL PRTWS779ONRM PRTWS779ONRL PRTWS779ONRXL
Allwetter Outdoorjacke, Bizflame Rain Hi-Vis, S779
Arbeitskleidung
Diese wasserdichte und atmungsaktive Jacke bietet Schutz gegen vielerlei Gefahren. Das herausnehmbare Innenteil aus Flammschutz-Fleece ermöglicht den Einsatz bei jeder Witterung. Zum vollständigen Schutz sollte die Jacke zusammen mit der Hose getragen werden.
  • Flammfester und wasserdichter Stoff verhindert das Eindringen von Wasser
  • Premium-Nähte auf feuerfestem Reflektionsband
  • Flammfestes Baumwollfutter bietet zusätzliche Wärme und Komfort
  • Die herausnehmbare Innenjacke bietet Vielseitigkeit bei jedem Wetter.
  • Fünf Taschen bieten reichlich Stauraum
  • Verdeckte Handytasche
Atmungsaktives Material leitet Feuchtigkeit von der Haut ab und hält so den Träger kühl und trocken. Verschweißte Nähte bieten zusätzlichen Schutz. Schnelles und einfaches Tragen dank Zwei-Wege-Reißverschluss.
Außenmaterial: Bizflame rain 250 g
Fütterungsmaterial: 100% flammfeste Fütterung aus Baumwolle 170 g
Zusätzliches Fütterungsmaterial: Herausnehmbare flammfeste Fleece-Fütterung 350 g
Zertifizierungen: EN ISO 14116 Index 3; EN 1149 -5; RIS-3279-TOM ISSUE 1 (NUR ORANGE); EN 13034 Typ 6; EN ISO 20471 Klasse 3; EN 343 Klasse 3:3; CE-CAT III.
Achtung! Bitte beachten: Bitte nur Pulver mit nicht-biologischer Herkunft verwenden. Bitte nicht mit Weichspüler waschen.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge