Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Shirts, long sleeves, S117 Easycare Oxford

Lieferant: Portwest

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5

Sortieren nach:

PRTWS117BLULEA 23.1 EUR InStock
PRTWS117BLUL PRTWS117BLUM
Shirts, long sleeves, S117 Easycare Oxford
These long sleeve shirts are made of 65% Polyester and 35% Cotton (100 g).

  • Button front closure
  • Chest pocket
  • Cuff vents
  • Corporate casuals

Relaxed fit for ease of movement. Reactive dyes used offer rich colour retention. Colour consistency through all styles. Twin needle stitching throughout.

Weight: 130 g

Order Now
 

PRODUKT

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge