Sicherheits-Stiefelette, Schlaufen-Schnür-System, Steelite™ Work, FW63
Lieferant: Portwest Clothing
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
FW63BKR37 FW63BKR36 FW63BKR40 FW63BKR46 FW63BKR47 FW63BKR48 FW63BKR45 FW63BKR41 FW63BKR42 FW63BKR43 FW63BKR44 FW63BKR38 FW63BKR39
PRTWFW63BKR37EA 48.4 EUR InStock
PRTWFW63BKR37 PRTWFW63BKR36 PRTWFW63BKR40 PRTWFW63BKR46 PRTWFW63BKR47 PRTWFW63BKR48 PRTWFW63BKR45 PRTWFW63BKR41 PRTWFW63BKR42 PRTWFW63BKR43 PRTWFW63BKR44 PRTWFW63BKR38 PRTWFW63BKR39
Sicherheits-Stiefelette, Schlaufen-Schnür-System, Steelite™ Work, FW63
Schuhe und Stiefel
Der S1P Trekker-Stiefel mit Obermaterial aus Rindsveloursleder und PU-Sohle ist in der für Arbeitskleidung freundlichen Farbkombination aus schwarz/grau mit atmungsaktivem Innenfutter und geschlossenen Ösen erhältlich.
  • Zehenschutzkappe aus Stahl
  • Antistatische Schuhe mit Stahlzwischensohle
  • Energieabsorbierender Fersenbereich
  • SRC - Rutschfeste Außensohle, um Ausrutschen und Stolpern auf Keramik- und Stahloberflächen zu verhindern
  • Kraftstoff- und ölbeständige Laufsohle
  • Zwei-Dichten-Sohleneinheit
  • Durchtrittsichere Zwischensohle aus Stahl
Farbe: schwarz/grau
Zertifizierungen: ASTM F2413-18, EN ISO 20345, S1P
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge