Flammfeste Blousons, Warnfarben, Bizflame™ Rain, S773
Lieferant: Portwest Clothing
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
S773YERS S773YERM S773YERL S773YERXL S773YERXXL S773YERXXXL S773YER4XL S773YER5XL S773ORRS S773ORRM S773ORRL S773ORRXL S773ORRXXL S773ORRXXXL
PRTWS773YERSEA 178 EUR InStock
PRTWS773YERS PRTWS773YERM PRTWS773YERL PRTWS773YERXL PRTWS773YERXXL PRTWS773YERXXXL PRTWS773YER4XL PRTWS773YER5XL PRTWS773ORRS PRTWS773ORRM PRTWS773ORRL PRTWS773ORRXL PRTWS773ORRXXL PRTWS773ORRXXXL
Flammfeste Blousons, Warnfarben, Bizflame™ Rain, S773
Arbeitskleidung
Diese vollständig wasserdichte Bomberjacke bietet Multi-norm-Schutz unter widrigen Bedingungen. Zu den Merkmalen gehören Chemikalienbeständigkeit und eine abnehmbare Kapuze.
  • Wasserdichtes Gewebe, flammhemmend ausgerüstet, verhindert das Durchdringen von Feuchtigkeit
  • Aufgenähtes schwer entflammbares Premium Reflexband
  • Komplett gefüttert und gepolstert um Hitze zu halten und Wärme zu erhöhen
  • Verschweisste Nähte für zusätzlichen Schutz
  • FR-Baumwollfutter für zusätzliche Wärme und Komfort
  • 4 Taschen für ausreichend Stauraum
  • Handytasche
Atmungsaktives Material leitet Feuchtigkeit von der Haut ab und hält so den Träger kühl, trocken und komfortabel.
Das Bizflame™ Rain-Material besteht aus 98% Polyester und 2% antistatischer Kohlefaser (250 g). Dieses atmungsaktive Gewebe bietet maximalen Schutz gemäß einer Reihe internationaler Standards.
Außenmaterial: Bizflame® Rain (250 g)
Futterstoff: 100% Baumwoll-Futter flammhemmend (170g)
Füllstoff: 100 % Modacryl Flammhemmend (150g)
Zertifizierungen: ANSI/ISEA 107: 2015 TYPE R KLASSE 3; EN ISO 14116 Index 3; EN 1149 -5; RIS-3279-TOM ISSUE 1 (NUR ORANGE); EN 13034 Typ 6;
EN ISO 20471 Klasse 3; EN 343 Klasse 3:1
Achtung! Bitte beachten: Bitte nur Pulver mit nicht-biologischer Herkunft verwenden. Bitte nicht mit Weichspüler waschen.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge