Blotting-Membranen, Amersham Hybond™ ECL™
Lieferant: Cytiva
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
RPN82D RPN132D
RPN82DEA 299 EUR InStock
RPN82D RPN132D
Blotting-Membranen, Amersham Hybond™ ECL™
Transfer-Membranen
Die Hybond™ ECL™ bietet ausgezeichnete Empfindlichkeit, Auflösung und geringen Hintergrund für alle Kennzeichnungs- und Detektionssysteme (radioaktiv, nicht radioaktiv und chromogen), insbesondere bei Verwendung mit dem ECL™, dem ECL™ Prime und dem ECL™ Plex Western Blotting-Detektionssystem und Detektionsreagenzien. Zu den besonderen Verpackungsmerkmalen zählen Zwischenblätter auf beiden Seiten der Membran und ein wiederverschließbarer, luftdichter Aluminiumbeutel mit Etikettierfeld zum Vermerken des Öffnungsdatums.
  • Membran aus 100% reiner Nitrocellulose, validiert für die Verwendung mit allen ECL™ Western Blotting-Systemen und für alle Protein-Blotting-Anwendungen
  • Besondere Verpackungsmerkmale steigern die Membranleistung hinsichtlich Handhabung und Konsistenz der Ergebnisse
Porengröße: 0,45 µm
Minimale erforderliche Proteingröße: 7 kDa
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge