Delta™ Komfort-Auffanggurt mit Haltegurt DBI-SALA®
Lieferant: 3M
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
CPSD1112966EA 347.1 EUR InStock
CPSD1112966 CPSD1112964 CPSD1112965
Delta™ Komfort-Auffanggurt mit Haltegurt DBI-SALA®
Der 3M™ DBI-SALA® Delta™ Komfort-Auffanggurt mit Haltegurt ist ein sehr beliebter Klassiker mit Komfortpolsterung, ergonomischer Passform, leichtgewichtigen Verschlussschnallen und hochbelastbarem Gurtmaterial. Das No-Tangle Dreieck macht diesen Auffanggurt formstabil und sorgt für einfaches Anlegen. Dieses Modell wird mit einem bequemen Haltegurt zur Arbeitspositionierung geliefert.
  • Wasserabweisendes Gurtband hält die Benutzer trocken und bequem
  • No-Tangle Design für gute Formstabilität und richtigen Passsitz des Auffanggurts
  • Abriebfestes Gurtband für dauerhafte Haltekraft
  • Revolver-Rumpflängeneinsteller zum schnellen und einfachen Anpassen
  • Selbstaufrichtender D-Ring am Rücken
  • Absturzanzeiger lassen leicht erkennen, ob der Auffanggurt unversehrt ist oder nicht, und zeigen, ob er noch sicher verwendet werden kann
  • Verdeckte Kennzeichnungsetiketten
  • Einheitsgröße
Sicheres und gesichertes Arbeiten in Höhen mit dem DBI-SALA® Delta™ Komfort-Auffanggurt mit Haltegurt und Komfortpolsterung an der Innenseite von Schulter-, Hüft- und Beinschlaufen. Das wasserabweisende Gurtband sorgt dafür, dass der Auffanggurt trocken bleibt und wirkt Schimmel- und Schmutzbefall entgegen. Das abriebfeste, strapazierfähige Gurtmaterial beweist seinen hohen Nutzen tagtäglich unter großer Beanspruchung. Revolver-Rumpflängeneinsteller ermöglichen das einfache, schnelle und verrutschsichere Anpassen des Gurts ohne lose Gurtbandenden.
Das No-Tangle Dreieck unterstützt den richtigen Sitz des Auffanggurts und sorgt für zusätzlichen Komfort im täglichen Gebrauch. Absturzanzeiger lassen leicht erkennen, ob der Auffanggurt unversehrt ist oder nicht, und zeigen, ob er noch sicher verwendet werden kann. Der Auffanggurt hat einen Haltegurt zur Verwendung mit Verbindungsmitteln für die Arbeitspositionierung, wodurch ein freihändiges Arbeiten ermöglicht wird. Verdeckte Kennzeichnungsetiketten schützen wichtige Informationen während der gesamten Lebensdauer des Auffanggurts.
Order Now
PRODUKT
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge