Nobiletin
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
463520010 463522500
ACRO463520010EA 344 EUR InStock
ACRO463520010 ACRO463522500
Nobiletin
Nobiletin
  • Bioactive
Formel: C₂₁H₂₂O₈
Melting Pt: 138 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD03273560
CAS-Nummer: 478-01-3
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 136 to 140 °C
Water ≤5 %
HPLC ≥97.5 %
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge