Baicalin
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
464900010 464900050
ACRO464900010EA 31.9 EUR InStock
ACRO464900010 ACRO464900050
Baicalin
Baicalin
  • Bioactive
Formel: C₂₁H₁₈O₁₁
Melting Pt: 202…205 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00134418
CAS-Nummer: 21967-41-9
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 194 to 205 °C
HPLC ≥94 %
Specific optical rotation -80° to -90° (20 °C, 589 nm) (1% in DMSO)
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge