Emamectin benzoate
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
463050010 463050050
ACRO463050010EA 103 EUR InStock
ACRO463050010 ACRO463050050
Emamectin benzoate
Emamectin benzoate
  • Bioactive
  • Mixture
Formel: C₄₉H₇₅NO₁₃·C₇H₆O₂
MW: 1008.24 g/mol
Melting Pt: 146…150 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD09027777
CAS-Nummer: 155569-91-8
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow to light beige Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Water ≤3 %
HPLC ≥88 %
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..