Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Fluocinonide

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5

Sortieren nach:

Gefahr

465450010 465452500
ACRO465450010EA 535 EUR InStock
ACRO465450010 ACRO465452500
Fluocinonide
Fluocinonide
  • Bioactive


Formel: C₂₆H₃₂F₂O₇
MW: 494.53 g/mol
Melting Pt: 296 °C
Storage Temperature: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00079302
CAS-Nummer: 356-12-7
UN: 2811
ADR: 6.1 II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to beige to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1 %
HPLC ≥96.0 %

 

PRODUKT

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge