Hematein für die Mikroskopie, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
51230-10G 51230-50G
51230-10GEA 204 EUR InStock
51230-10G 51230-50G
Hematein für die Mikroskopie, Sigma-Aldrich®
Hematein
Hematein, for microscopy (Hist.).
Formel: C₁₆H₁₂O₆
MW: 300.266 g/mol
Melting Pt: 140 °C
Storage Temperature: Room Temperature
MDL Number: MFCD00036187
CAS-Nummer: 475-25-2
EINECS: 207-492-8
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=16ef8585d9582f681127d6e19e90aa7f40db24c2&vid=16ef8585d9582f681127d6e19e90aa7f40db24c2&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance (colour) Brown to very dark brown
Appearance (form) Powder
Thin layer chromatogr. Corresponds to standard
Solubility (colour) 0.01 g in 10 ml methanol
Carbon content 64.00% (theory)
Hydrogen content 4.03% (theory)
Wavelength (1) (UV) 425 - 435 nm
Molar absorbancy index (1) ≥15920
Assay (1) (UV) ≥40%
Solvent (UV) Dioxane
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge