Palatinose
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
BIB6254-1KG BIB6254-250G BIB6254-5KG
APOSBIB6254-1KGEA 255 EUR InStock
APOSBIB6254-1KG APOSBIB6254-250G APOSBIB6254-5KG
Palatinose
Palatinose
Formel: C₁₂H₂₂O₁₁
MW: 342.30 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00076094
CAS-Nummer: 13718-94-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge