Monocerin
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
BIBR1065-1MG BIBR1065-5MG
APOSBIBR1065-1MGEA 232 EUR InStock
APOSBIBR1065-1MG APOSBIBR1065-5MG
Monocerin
Monocerin
Formel: C₁₆H₂₀O₆
MW: 308.326 g/mol
Melting Pt: 187.5 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08274586
CAS-Nummer: 30270-60-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge