2,6-Anhydro-3-deoxy-D-glycero-D-galacto-non-2-enoic acid ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BICL4029-1MG BICL4029-5MG
APOSBICL4029-1MGEA 248 EUR InStock
APOSBICL4029-1MG APOSBICL4029-5MG
2,6-Anhydro-3-deoxy-D-glycero-D-galacto-non-2-enoic acid ≥98%
2,6-Anhydro-3-deoxy-D-glycero-D-galacto-non-2-enoic acid
Formel: C₉H₁₄O₈
MW: 250.203 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02683259
CAS-Nummer: 188854-96-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge