2,3,6-Tri-O-(carboxymethyl)-D-glucose ≥95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BICL4291-1MG BICL4291-2MG
APOSBICL4291-1MGEA 768 EUR InStock
APOSBICL4291-1MG APOSBICL4291-2MG
2,3,6-Tri-O-(carboxymethyl)-D-glucose ≥95%
2,3,6-Tri-O-(carboxymethyl)-D-glucose
Storage Temperature: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 108844-55-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge