6-(y,y-Dimethylallylamino)purine (2IP)
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
BID525-1G BID525-500MG BID525-5G
APOSBID525-1GEA 139 EUR InStock
APOSBID525-1G APOSBID525-500MG APOSBID525-5G
6-(y,y-Dimethylallylamino)purine (2IP)
6-(y,y-Dimethylallylamino)purine (2IP)
Plant cell culture tested
Formel: C₁₀H₁₃N₅
Melting Pt: 190…210 °C
Storage Temperature: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00132998
CAS-Nummer: 2365-40-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge