3-Isothiocyanophenylboronic acid
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
BII109-10MG BII109-25MG
APOSBII109-10MGEA 364 EUR InStock
APOSBII109-10MG APOSBII109-25MG
3-Isothiocyanophenylboronic acid
3-Isothiocyanophenylboronic acid
Amine reactive -Iodinatable
Formel: C₇H₆BNO₂S
Melting Pt: 166…167 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00467363
CAS-Nummer: 133887-74-8
UN: 2928
ADR: 6.1+8,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge