Nivalenol
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
BIN0113-1MG BIN0113-5MG
APOSBIN0113-1MGEA 183 EUR InStock
APOSBIN0113-1MG APOSBIN0113-5MG
Nivalenol
Nivalenol
Formel: C₁₅H₂₀O₇
Melting Pt: 127…130 °C
Storage Temperature: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00133673
CAS-Nummer: 23282-20-4
UN: 2811
ADR: 6.1,I
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge