Tenuazonic acid, copper salt 99%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
BIT1600-10MG BIT1600-1MG BIT1600-5MG
APOSBIT1600-10MGEA 549 EUR InStock
APOSBIT1600-10MG APOSBIT1600-1MG APOSBIT1600-5MG
Tenuazonic acid, copper salt 99%
Tenuazonic acid, copper salt
Formel: Cu(C₁₀H₁₄NO₃)₂
MW: 455.992 g/mol
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00083505
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge