2-Acetyl-3H-benzo[f]chromen-3-one
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR0089-1G OR0089-500MG OR0089-5G
APOSOR0089-1GEA 87 EUR InStock
APOSOR0089-1G APOSOR0089-500MG APOSOR0089-5G
2-Acetyl-3H-benzo[f]chromen-3-one
2-Acetyl-3H-benzo[f]chromen-3-one
Formel: C₁₅H₁₀O₃
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00445975
CAS-Nummer: 727-80-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge