Dicyclopropylmethylamine hydrochloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR0939-1G OR0939-10G OR0939-5G
APOSOR0939-1GEA 102 EUR InStock
APOSOR0939-1G APOSOR0939-10G APOSOR0939-5G
Dicyclopropylmethylamine hydrochloride 97%
Dicyclopropylmethylamine hydrochloride
Formel: C₇H₁₃N·ClH
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08059568
CAS-Nummer: 51043-72-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge