{3-[(Methylsulphonyl)amino]phenyl}acetic acid
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR10893-500MG OR10893-50MG
APOSOR10893-500MGEA 242 EUR InStock
APOSOR10893-500MG APOSOR10893-50MG
{3-[(Methylsulphonyl)amino]phenyl}acetic acid
{3-[(Methylsulphonyl)amino]phenyl}acetic acid
Formel: C₉H₁₁NO₄S
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03411194
CAS-Nummer: 407640-21-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge