2-Thioxo-2,3-dihydro-1,3-benzoxazole-5-carbonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
OR110092-100MG OR110092-1G
APOSOR110092-100MGEA 290 EUR InStock
APOSOR110092-100MG APOSOR110092-1G
2-Thioxo-2,3-dihydro-1,3-benzoxazole-5-carbonitrile
2-Thioxo-2,3-dihydro-1,3-benzoxazole-5-carbonitrile
Formel: C₈H₄N₂OS
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD24562615
CAS-Nummer: 93794-41-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge