2-Methyl-6-nitro-2H-indazole
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OR110174-1G OR110174-5G
APOSOR110174-1GEA 155 EUR InStock
APOSOR110174-1G APOSOR110174-5G
2-Methyl-6-nitro-2H-indazole
2-Methyl-6-nitro-2H-indazole
Formel: C₈H₇N₃O₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00456075
CAS-Nummer: 6850-22-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge