8-Bromo-5,5,7,7-tetramethyl-4-nitro-1,5,6,7-tetrahydrocyclopenta[f]indazole
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OR110241-1G OR110241-250MG
APOSOR110241-1GEA 348 EUR InStock
APOSOR110241-1G APOSOR110241-250MG
8-Bromo-5,5,7,7-tetramethyl-4-nitro-1,5,6,7-tetrahydrocyclopenta[f]indazole
8-Bromo-5,5,7,7-tetramethyl-4-nitro-1,5,6,7-tetrahydrocyclopenta[f]indazole
Formel: C₁₄H₁₆BrN₃O₂
MW: 338.2 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11846257
CAS-Nummer: 1227955-14-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge