N-(7-Amino-1,1,3,3,6-pentamethyl-2,3-dihydro-1H-inden-5-yl)acetamide
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OR110283-1G OR110283-5G
APOSOR110283-1GEA 290 EUR InStock
APOSOR110283-1G APOSOR110283-5G
N-(7-Amino-1,1,3,3,6-pentamethyl-2,3-dihydro-1H-inden-5-yl)acetamide
N-(7-Amino-1,1,3,3,6-pentamethyl-2,3-dihydro-1H-inden-5-yl)acetamide
Formel: C₁₆H₂₄N₂O
MW: 260.375 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD13191322
CAS-Nummer: 1303890-35-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge