[2-(3,4-Dimethylphenoxy)phenyl]methanol
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OR110505-1G OR110505-5G
APOSOR110505-1GEA 248 EUR InStock
APOSOR110505-1G APOSOR110505-5G
[2-(3,4-Dimethylphenoxy)phenyl]methanol
[2-(3,4-Dimethylphenoxy)phenyl]methanol
Formel: C₁₅H₁₆O₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11190412
CAS-Nummer: 1039866-07-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge