Methyl 2-naphthylacetate
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR111126-1G OR111126-5G
APOSOR111126-1GEA 203 EUR InStock
APOSOR111126-1G APOSOR111126-5G
Methyl 2-naphthylacetate
Methyl 2-naphthylacetate
Formel: C₁₃H₁₂O₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09263745
CAS-Nummer: 2876-71-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge