3-Chloro-N,N-diisopropylthiophene-2-carboxamide
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OR111136-1G OR111136-5G
APOSOR111136-1GEA 272 EUR InStock
APOSOR111136-1G APOSOR111136-5G
3-Chloro-N,N-diisopropylthiophene-2-carboxamide
3-Chloro-N,N-diisopropylthiophene-2-carboxamide
Formel: C₁₁H₁₆ClNOS
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD28987628
CAS-Nummer: 1980049-02-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge