N,N-Dimethyl-1,3,4-thiadiazole-2,5-diamine
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OR111194-10G OR111194-1G OR111194-5G
APOSOR111194-10GEA 0 EUR InStock
APOSOR111194-10G APOSOR111194-1G APOSOR111194-5G
N,N-Dimethyl-1,3,4-thiadiazole-2,5-diamine
N,N-Dimethyl-1,3,4-thiadiazole-2,5-diamine
Formel: C₄H₈N₄S
MW: 144.198 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18805198
CAS-Nummer: 72269-96-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge