4-Iodoquinoline 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR11294-1G OR11294-250MG
APOSOR11294-1GEA 98.6 EUR InStock
APOSOR11294-1G APOSOR11294-250MG
4-Iodoquinoline 97%
4-Iodoquinoline
Formel: C₉H₆IN
Melting Pt: 94…96 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD07700252
CAS-Nummer: 16560-43-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge