2-Cyclohexylpyrrolidine
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR12518-100MG OR12518-500MG OR12518-1G
APOSOR12518-100MGEA 261 EUR InStock
APOSOR12518-100MG APOSOR12518-500MG APOSOR12518-1G
2-Cyclohexylpyrrolidine
2-Cyclohexylpyrrolidine
Formel: C₁₀H₁₉N
MW: 153.265 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01631841
CAS-Nummer: 367281-02-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge