Ethyl 6-amino-5-bromonicotinate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR1349-1G OR1349-250MG
APOSOR1349-1GEA 31.9 EUR InStock
APOSOR1349-1G APOSOR1349-250MG
Ethyl 6-amino-5-bromonicotinate 95%
Ethyl 6-amino-5-bromonicotinate
Formel: C₈H₉BrN₂O₂
Melting Pt: 125…127 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06659894
CAS-Nummer: 850429-51-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge