2-Bromo-5,6-dihydrothieno[2,3-c]pyridin-7(4H)-one, tech
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR17555-1G OR17555-250MG
APOSOR17555-1GEA 868 EUR InStock
APOSOR17555-1G APOSOR17555-250MG
2-Bromo-5,6-dihydrothieno[2,3-c]pyridin-7(4H)-one, tech
2-Bromo-5,6-dihydrothieno[2,3-c]pyridin-7(4H)-one
Formel: C₇H₆BrNOS
MW: 232.098 g/mol
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD14584992
CAS-Nummer: 960289-03-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge