6-Bromo-5-chloropicolinic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR183417-5G OR183417-1G
APOSOR183417-5GEA 521 EUR InStock
APOSOR183417-5G APOSOR183417-1G
6-Bromo-5-chloropicolinic acid 95%
6-Bromo-5-chloropicolinic acid
Formel: C₆H₃BrClNO₂
MW: 236.451 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD13185790
CAS-Nummer: 1214328-42-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge