3-Iodostyrene
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR19553-1G OR19553-250MG
APOSOR19553-1GEA 348 EUR InStock
APOSOR19553-1G APOSOR19553-250MG
3-Iodostyrene
3-Iodostyrene
Formel: C₈H₇I
Siedepunkt: 71…73 °C (3 mm Hg)
Dichte: 1,674 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD28103326
CAS-Nummer: 4840-92-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge