Diphenyl(vinyl)phosphine oxide
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR22135-1G OR22135-5G
APOSOR22135-1GEA 109 EUR InStock
APOSOR22135-1G APOSOR22135-5G
Diphenyl(vinyl)phosphine oxide
Diphenyl(vinyl)phosphine oxide
Formel: C₁₄H₁₃OP
Melting Pt: 115…119 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00114913
CAS-Nummer: 2096-78-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge