3,4-Dihydro-2H-1,5-benzodioxepin-7-boronic acid 90%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
OR23213-1G OR23213-250MG
APOSOR23213-1GEA 264 EUR InStock
APOSOR23213-1G APOSOR23213-250MG
3,4-Dihydro-2H-1,5-benzodioxepin-7-boronic acid 90%
3,4-Dihydro-2H-1,5-benzodioxepin-7-boronic acid
Formel: C₉H₁₁BO₄
Melting Pt: 150 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02681910
CAS-Nummer: 279261-89-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge