7-Chloroisoquinoline
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR300070-250MG OR300070-1G
APOSOR300070-250MGEA 56.7 EUR InStock
APOSOR300070-250MG APOSOR300070-1G
7-Chloroisoquinoline
7-Chloroisoquinoline
Formel: C₉H₆ClN
MW: 163.604 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00094995
CAS-Nummer: 34784-06-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge