6-Amino-N,N-dimethylpyridine-3-sulphonamide
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OR302536-1G OR302536-250MG
APOSOR302536-1GEA 790 EUR InStock
APOSOR302536-1G APOSOR302536-250MG
6-Amino-N,N-dimethylpyridine-3-sulphonamide
6-Amino-N,N-dimethylpyridine-3-sulphonamide
Formel: C₇H₁₁N₃O₂S
MW: 201.246 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06307521
CAS-Nummer: 627836-23-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge