2-(2-Oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1H-1-benzazepin-3-yl)-2,3-dihydro-1H-isoindole-1,3-dione
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OR303175-1G OR303175-500MG
APOSOR303175-1GEA 538 EUR InStock
APOSOR303175-1G APOSOR303175-500MG
2-(2-Oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1H-1-benzazepin-3-yl)-2,3-dihydro-1H-isoindole-1,3-dione
2-(2-Oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1H-1-benzazepin-3-yl)-2,3-dihydro-1H-isoindole-1,3-dione
Formel: C₁₈H₁₄N₂O₃
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD22689172
CAS-Nummer: 105260-10-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge