Ethyl 6-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}pyridine-3-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR303203-1G OR303203-500MG OR303203-5G
APOSOR303203-1GEA 270 EUR InStock
APOSOR303203-1G APOSOR303203-500MG APOSOR303203-5G
Ethyl 6-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}pyridine-3-carboxylate
Ethyl 6-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}pyridine-3-carboxylate
Formel: C₁₃H₁₈N₂O₄
MW: 266.293 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD23103501
CAS-Nummer: 169280-82-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..