1-Phenyl-5-(pyridin-2-yl)-1,2-dihydropyridin-2-one
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OR303246-1G OR303246-500MG
APOSOR303246-1GEA 671 EUR InStock
APOSOR303246-1G APOSOR303246-500MG
1-Phenyl-5-(pyridin-2-yl)-1,2-dihydropyridin-2-one
1-Phenyl-5-(pyridin-2-yl)-1,2-dihydropyridin-2-one
Formel: C₁₆H₁₂N₂O
Melting Pt: 158 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD21607393
CAS-Nummer: 381725-50-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge