(2E)-3-(3-Methylphenyl)-1-phenylprop-2-en-1-one
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OR303310-1G OR303310-500MG OR303310-5G
APOSOR303310-1GEA 180 EUR InStock
APOSOR303310-1G APOSOR303310-500MG APOSOR303310-5G
(2E)-3-(3-Methylphenyl)-1-phenylprop-2-en-1-one
(2E)-3-(3-Methylphenyl)-1-phenylprop-2-en-1-one
Formel: C₁₆H₁₄O
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00025968
CAS-Nummer: 16619-29-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge