(R)-(-)-2-Hydroxyhex-5-ene
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR304052-1G OR304052-250MG
APOSOR304052-1GEA 168 EUR InStock
APOSOR304052-1G APOSOR304052-250MG
(R)-(-)-2-Hydroxyhex-5-ene
(R)-(-)-2-Hydroxyhex-5-ene
Formel: C₆H₁₂O
Siedepunkt: 159 °C
Dichte: 0,828 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 43 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03427201
CAS-Nummer: 17397-29-4
UN: 1987
ADR: 3,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge