1-Methylazetidin-3-one hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OR304316-1G OR304316-5G
APOSOR304316-1GEA 208 EUR InStock
APOSOR304316-1G APOSOR304316-5G
1-Methylazetidin-3-one hydrochloride
1-Methylazetidin-3-one hydrochloride
Formel: C₄H₇NO·ClH
MW: 121.565 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD29060167
CAS-Nummer: 1818847-43-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge