3-Hydroxycyclobutane-1-carbonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OR304343-1G OR304343-5G
APOSOR304343-1GEA 237 EUR InStock
APOSOR304343-1G APOSOR304343-5G
3-Hydroxycyclobutane-1-carbonitrile
3-Hydroxycyclobutane-1-carbonitrile
Formel: C₅H₇NO
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD13659429
CAS-Nummer: 20249-17-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge