4-(Chloromethyl)-1H-indazole
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR305069-250MG OR305069-1G
APOSOR305069-250MGEA 116 EUR InStock
APOSOR305069-250MG APOSOR305069-1G
4-(Chloromethyl)-1H-indazole
4-(Chloromethyl)-1H-indazole
Formel: C₈H₇ClN₂
MW: 166.608 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD10696785
CAS-Nummer: 944898-78-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge