tert-Butyl 4-bromo-1H-indazole-5-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR305101-250MG OR305101-100MG OR305101-1G
APOSOR305101-250MGEA 67.2 EUR InStock
APOSOR305101-250MG APOSOR305101-100MG APOSOR305101-1G
tert-Butyl 4-bromo-1H-indazole-5-carboxylate
tert-Butyl 4-bromo-1H-indazole-5-carboxylate
Formel: C₁₂H₁₃BrN₂O₂
MW: 297.148 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD22572308
CAS-Nummer: 1203662-37-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge