3,5-Dimethylmorpholine
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
OR307002-1G OR307002-250MG OR307002-5G
APOSOR307002-1GEA 232 EUR InStock
APOSOR307002-1G APOSOR307002-250MG APOSOR307002-5G
3,5-Dimethylmorpholine
3,5-Dimethylmorpholine
Formel: C₆H₁₃NO
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00065032
CAS-Nummer: 123-57-9
UN: 1993
ADR: 3,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge